Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H2N2 (Korea / 426 / 1968) Hemagglutinin Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | YP_308850.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 3655103 |
| Name | Influenza A H2N2 (Korea / 426 / 1968) Hemagglutinin Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | HA |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Influenza |
| Mehr anzeigen |