Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H2N2 (Mallard / New York / 6750 / 1978) Hemagglutinin Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Name | Influenza A H2N2 (Mallard / New York / 6750 / 1978) Hemagglutinin Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | HA |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Influenza |
| Spezies | E. coli |
| Proteinmarkierung | His-SUMO |
| Mehr anzeigen |