Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H3N2 (Hong Kong / 1 / 1968) Nucleoprotein / NP Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Name | Influenza A H3N2 (Hong Kong / 1 / 1968) Nucleoprotein / NP Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | NP |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Influenza |
| Spezies | E. coli |
| Proteinmarkierung | His-SUMO |
| Mehr anzeigen |