Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza B (strain B / Lee / 1940) NucleoProtein
Artikelnummer. 16088410
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16088410 1 mg 1 Milligramm
16078410 10 μg 10 Mikrogramm
16018420 50 μg 50 Mikrogramm
16068410 100 μg 100 Mikrogramm
16098410 200 μg 200 Mikrogramm
16008420 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16088410
Marke: enQuireBio™ QP7357ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Influenza B virus (strain B/Lee/1940) Influenza B (strain B/Lee/1940) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_056661.1
Gen-ID (Entrez) 26824002
Name Influenza B (strain B / Lee / 1940) NucleoProtein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol NP
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Influenza
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MSNMDIDSIN TGTIDKTPEE LTPGTSGATR PIIKPATLAP PSNKRTRNPS PERTTTSSET DIGRKIQKKQ TPTEIKKSVY KMVVKLGEFY NQMMVKAGLN DDMERNLIQN AQAVERILLA ATDDKKTEYQ KKRNARDVKE GKEEIDHNKT GGTFYKMVRD DKTIYFSPIK ITFLKEEVKT MYKTTMGSDG FSGLNHIMIG HSQMNDVCFQ RSKGLKRVGL DPSLISTFAG STLPRRSGTT GVAIKGGGTL VDEAIRFIGR AMADRGLLRD IKAKTAYEKI LLNLKNKCSA PQQKALVDQV IGSRNPGIAD IEDLTLLARS MVVVRPSVAS KVVLPISIYA KIPQLGFNTE EYSMVGYEAM ALYNMATPVS ILRMGDDAKD KSQLFFMSCF GAAYEDLRVL SALTGTEFKP RSALKCKGFH VPAKEQVEGM GAALMSIKLQ FWAPMTRSGG NEVSGEGGSG QISCSPVFAV ERPIALSKQA VRRMLSMNVE GRDADVKGNL LKMMNDSMAK KTSGNAFIGK KMFQISDKNK VNPIEIPIKQ TIPNFFFGRD TAEDYDDLDY
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.