Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis ESAT-6-like protein EsxH Protein
Artikelnummer. 16038580
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16038580 50 μg 50 Mikrogramm
16098570 10 μg 10 Mikrogramm
16088570 100 μg 100 Mikrogramm
16018580 200 μg 200 Mikrogramm
16028580 500 μg 500 Mikrogramm
16008580 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16038580
Marke: enQuireBio™ QP7384ec50ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) ESAT-6-like protein EsxH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer WP_003401514.1
Name M. tuberculosis ESAT-6-like protein EsxH Protein
Menge 50 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol esxH
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität M. tuberculosis
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz SQIMYNYPAM LGHAGDMAGY AGTLQSLGAE IAVEQAALQS AWQGDTGITY QAWQAQWNQA MEDLVRAYHA MSSTHEANTM AMMARDTAEA AKWGG
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.