Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Phosphate-binding protein PstS 1 Protein
Artikelnummer. 16066661
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Product Code. Menge unitSize
16066661 100 μg 100 Mikrogramm
16076661 10 μg 10 Mikrogramm
16016671 50 μg 50 Mikrogramm
16096661 200 μg 200 Mikrogramm
16006671 500 μg 500 Mikrogramm
16086661 1 mg 1 Milligramm
6 options
Product Code. 16066661
Brand: enQuireBio™ QP8821ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Phosphate-binding protein PstS 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Zugriffsnummer WP_003900236.1
Gen-ID (Entrez) 885724
Name M. tuberculosis Phosphate-binding protein PstS 1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol pstS1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität M. tuberculosis
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz CGSKPPSGSP ETGAGAGTVA TTPASSPVTL AETGSTLLYP LFNLWGPAFH ERYPNVTITA QGTGSGAGIA QAAAGTVNIG ASDAYLSEGD MAAHKGLMNI ALAISAQQVN YNLPGVSEHL KLNGKVLAAM YQGTIKTWDD PQIAALNPGV NLPGTAVVPL HRSDGSGDTF LFTQYLSKQD PEGWGKSPGF GTTVDFPAVP GALGENGNGG MVTGCAETPG CVAYIGISFL DQASQRGLGE AQLGNSSGNF LLPDAQSIQA AAAGFASKTP ANQAISMIDG PAPDGYPIIN YEYAIVNNRQ KDAATAQTLQ AFLHWAITDG NKASFLDQVH FQPLPPAVVK LSDALIATIS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.