missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Phosphate-binding protein PstS 1 Protein

A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Phosphate-binding protein PstS 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP8821-ec-1mg

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16086661

  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 31-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

WP_003900236.1
M. tuberculosis Phosphate-binding protein PstS 1 Protein
Research Use Only
pstS1
Recombinant Protein
E. coli
CGSKPPSGSP ETGAGAGTVA TTPASSPVTL AETGSTLLYP LFNLWGPAFH ERYPNVTITA QGTGSGAGIA QAAAGTVNIG ASDAYLSEGD MAAHKGLMNI ALAISAQQVN YNLPGVSEHL KLNGKVLAAM YQGTIKTWDD PQIAALNPGV NLPGTAVVPL HRSDGSGDTF LFTQYLSKQD PEGWGKSPGF GTTVDFPAVP GALGENGNGG MVTGCAETPG CVAYIGISFL DQASQRGLGE AQLGNSSGNF LLPDAQSIQA AAAGFASKTP ANQAISMIDG PAPDGYPIIN YEYAIVNNRQ KDAATAQTLQ AFLHWAITDG NKASFLDQVH FQPLPPAVVK LSDALIATIS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
885724
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
M. tuberculosis
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote