Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque CXCL10 / Crg-2 Protein
Artikelnummer. p-7154526
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Code produit. Menge unitSize
16071161 10 μg 10 Mikrogramm
16011171 50 μg 50 Mikrogramm
16061161 100 μg 100 Mikrogramm
16091161 200 μg 200 Mikrogramm
16001171 500 μg 500 Mikrogramm
16081161 1 mg 1 Milligramm
6 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16071161
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP7849ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) CXCL10 / Crg-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Zugriffsnummer NP_001028064.1
Gen-ID (Entrez) 574243
Name CXCL10 / Crg-2 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CXCL10
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Macaque
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz IPLSRTVRCT CISISNQPVN PRSLEKLEII PPSQFCPHVE IIATMKKKGE KRCLNPESKA IKNLLKAVSK ERSKRSP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.