missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Macaque CXCL10 / Crg-2 Protein

Artikelnummer. 16081161
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16081161 1 mg 1 Milligramm
16071161 10 μg 10 Mikrogramm
16011171 50 μg 50 Mikrogramm
16061161 100 μg 100 Mikrogramm
16091161 200 μg 200 Mikrogramm
16001171 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16081161

Marke: enQuireBio™ QP7849ec1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) CXCL10 / Crg-2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001028064.1
Gen-ID (Entrez) 574243
Name CXCL10 / Crg-2 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CXCL10
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Macaque
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz IPLSRTVRCT CISISNQPVN PRSLEKLEII PPSQFCPHVE IIATMKKKGE KRCLNPESKA IKNLLKAVSK ERSKRSP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.