Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL17 / IL17A Protein
Artikelnummer. 16051600
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Product Code. Menge unitSize
16051600 100 μg 100 Mikrogramm
16061600 10 μg 10 Mikrogramm
16001610 50 μg 50 Mikrogramm
16081600 200 μg 200 Mikrogramm
16091600 500 μg 500 Mikrogramm
16071600 1 mg 1 Milligramm
6 missing translation for 'options'
Product Code. 16051600
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP6211ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) IL17 / IL17A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Zugriffsnummer XP_001106391.1
Gen-ID (Entrez) 708123
Name IL17 / IL17A Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol IL17A
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Macaque
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz GIAIPRNPGC PNSEDKTFPR TVMVNLNIHN RNTNTNPKRS SDYYNRSTSP WNLHRNEDPE RYPSVIWEAK CRHLGCVNAD GNVDYHMNSV PIQQEILVLR REPRHCPNSF RLEKILVSVG CTCVTPIVHH VA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.