Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL17 / IL17A Protein
Artikelnummer. p-7152912
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16061600
Marke: enQuireBio™ QP6211ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) IL17 / IL17A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer XP_001106391.1
Gen-ID (Entrez) 708123
Name IL17 / IL17A Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol IL17A
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Macaque
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz GIAIPRNPGC PNSEDKTFPR TVMVNLNIHN RNTNTNPKRS SDYYNRSTSP WNLHRNEDPE RYPSVIWEAK CRHLGCVNAD GNVDYHMNSV PIQQEILVLR REPRHCPNSF RLEKILVSVG CTCVTPIVHH VA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.