Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Adipocyte enhancer-binding protein 1
Artikelnummer. p-7154381
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16090311
Marke: enQuireBio™ QP7706ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Adipocyte enhancer-binding protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001278786.1
Gen-ID (Entrez) 11568
Name Adipocyte enhancer-binding protein 1
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Aebp1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz QTVLTDDEIE EFLEGFLSEL ETQSPPREDD VEVQPLPEPT QRPRKSKAGG KQRADVEVPP EKNKDKEKKG KKDKGPKATK PLEGSTRPTK KPKEKPPKAT KKPKEKPPKA TKKPKEKPPK ATKKPKEKPP KATKRPSAGK KFSTVAPLET LDRLLPSPSN PSAQELPQKR DTPFPNAWQG QGEETQVEAK QPRPEPEEET EMPTLDYNDQ IEKEDYEDFE YIRRQKQPRP TPSRRRLWPE RPEEKTEEPE ERKEVEPPLK PLLPPDYGDS YVIPNYDDLD YYFPHPPPQK PDVGQEVDEE KEEMKKPKKE GSSPKEDTED KWTVEKNKDH KGPRKGEELE EEWAP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.