Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ALDH1 / ALDH1A1 / ALDC Protein
Artikelnummer. p-7155559
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16077321 10 μg 10 Mikrogramm
16017331 50 μg 50 Mikrogramm
16067321 100 μg 100 Mikrogramm
16097321 200 μg 200 Mikrogramm
16007331 500 μg 500 Mikrogramm
16087321 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16077321
Marke: enQuireBio™ QP8967ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ALDH1 / ALDH1A1 / ALDC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_038495.2
Gen-ID (Entrez) 11668
Name ALDH1 / ALDH1A1 / ALDC Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Aldh1a1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz SSPAQPAVPA PLADLKIQHT KIFINNEWHN SVSGKKFPVL NPATEEVICH VEEGDKADVD KAVKAARQAF QIGSPWRTMD ASERGRLLNK LADLMERDRL LLATMEALNG GKVFANAYLS DLGGCIKALK YCAGWADKIH GQTIPSDGDI FTYTRREPIG VCGQIIPWNF PMLMFIWKIG PALSCGNTVV VKPAEQTPLT ALHLASLIKE AGFPPGVVNI VPGYGPTAGA AISSHMDVDK VAFTGSTQVG KLIKEAAGKS NLKRVTLELG GKSPCIVFAD ADLDIAVEFA HHGVFYHQGQ CCVAASRIFV EESVYDEFVK RSVERAKKYV LGNPLTPGIN QGPQIDKEQH DKILDLIESG KKEGAKLECG GGRWGNKGFF VQPTVFSNVT DEMRIAKEEI FGPVQQIMKF KSVDDVIKRA NNTTYGLAAG LFTKDLDKAI TVSSALQAGV VWVNCYMMLS AQCPFGGFKM SGNGRELGEH GLYEYTELKT VAMKISQKNS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.