missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Angiogenin-4 Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_808212.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 219033 |
| Name | Angiogenin-4 Protein |
| Menge | 500 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | Ang4 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur