Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Angiogenin-4 Protein
Artikelnummer. p-7155795
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16058711 10 μg 10 Mikrogramm
16098711 50 μg 50 Mikrogramm
16048711 100 μg 100 Mikrogramm
16078711 200 μg 200 Mikrogramm
16088711 500 μg 500 Mikrogramm
16068711 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16058711
Marke: enQuireBio™ QP9784ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Angiogenin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_808212.2
Gen-ID (Entrez) 219033
Name Angiogenin-4 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Ang4
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz QNERYEKFLR QHYDAKPNGR DDRYCESMMK ERKLTSPCKD VNTFIHGTKK NIRAICGKKG SPYGENFRIS NSPFQITTCT HSGASPRPPC GYRAFKDFRY IVIACEDGWP VHFDESFISP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.