Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Beta-defensin 14 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_898847.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 244332 |
| Name | Beta-defensin 14 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | Defb14 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Mouse |
| Mehr anzeigen |