Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Carboxylesterase 1C Protein
Artikelnummer. 16047620
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16047620 100 μg 100 Mikrogramm
16057620 10 μg 10 Mikrogramm
16097620 50 μg 50 Mikrogramm
16077620 200 μg 200 Mikrogramm
16087620 500 μg 500 Mikrogramm
16067620 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16047620
Marke: enQuireBio™ QP7188ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Carboxylesterase 1C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_031980.2
Gen-ID (Entrez) 13884
Name Carboxylesterase 1C Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Ces1c
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz HSLLPPVVDT TQGKVLGKYI SLEGFEQPVA VFLGVPFAKP PLGSLRFAPP QPAEPWSFVK NATSYPPMCS QDAGWAKILS DMFSTEKEIL PLKISEDCLY LNIYSPADLT KSSQLPVMVW IHGGGLVIGG ASPYNGLALS AHENVVVVTI QYRLGIWGLF STGDEHSPGN WAHLDQLAAL RWVQDNIANF GGNPDSVTIF GESSGGISVS VLVLSPLGKD LFHRAISESG VVINTNVGKK NIQAVNEIIA TLSQCNDTSS AAMVQCLRQK TESELLEISG KLVQYNISLS TMIDGVVLPK APEEILAEKS FNTVPYIVGF NKQEFGWIIP MMLQNLLPEG KMNEETASLL LRRFHSELNI SESMIPAVIE QYLRGVDDPA KKSELILDMF GDIFFGIPAV LLSRSLRDAG VSTYMYEFRY RPSFVSDKRP QTVEGDHGDE IFFVFGAPLL KEGASEEETN LSKMVMKFWA NFARNGNPNG EGLPHWPEYD EQEGYLQIGA TTQQAQRLKA EEVAFWTELL AKNPPETDPT EH
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.