Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD122 / IL-2RB Protein
Artikelnummer. p-7152925
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16041680
Marke: enQuireBio™ QP6219ye10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD122 / IL-2RB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Zugriffsnummer NP_032394.1
Gen-ID (Entrez) 16185
Name CD122 / IL-2RB Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol IL2RB
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz AVKNCSHLEC FYNSRANVSC MWSHEEALNV TTCHVHAKSN LRHWNKTCEL TLVRQASWAC NLILGSFPES QSLTSVDLLD INVVCWEEKG WRRVKTCDFH PFDNLRLVAP HSLQVLHIDT QRCNISWKVS QVSHYIEPYL EFEARRRLLG HSWEDASVLS LKQRQQWLFL EMLIPSTSYE VQVRVKAQRN NTGTWSPWSQ PLTFRTRPAD PMKE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.