missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD122 / IL-2RB Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_032394.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 16185 |
| Name | CD122 / IL-2RB Protein |
| Menge | 500 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | IL2RB |
| Proteinlänge | Extracellular Domain |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?