Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Complement C3 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_033908.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 12266 |
| Name | Complement C3 Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | C3 |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Mouse |
| Mehr anzeigen |