Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CXCL1/KC Protein
Artikelnummer. 18187820
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
50 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge Zusammensetzung unitSize
18187820 10 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. 10 Mikrogramm
18375617 10 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 10 Mikrogramm
18116310 50 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 50 Mikrogramm
18318387 50 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. 50 Mikrogramm
4 options
Artikelnummer. 18187820
Marke: R&D Systems™ 453KC010/CF
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Mouse CXCL1/KC Protein is derived from E. coli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Gen-ID (Entrez) 14825
Molekulargewicht 8 kDa
Name CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1 aa 20-96
Menge 10 μg
Quelle E. coli-derived mouse CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1 protein Arg20-Lys96
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Gen-Alias CINC1, CINC-1, FSP, GRO alpha, GRO1, GROa, KC, MGSA, MGSA-a, MGSA-alpha, NAP-3, SCYB1
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.