Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CXCL1/KC Protein
Click to view available options
Menge:
10 μg
50 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Mouse CXCL1/KC Protein is derived from E. coli.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. |
| Gen-ID (Entrez) | 14825 |
| Molekulargewicht | 8 kDa |
| Name | CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1 aa 20-96 |
| Menge | 10 μg |
| Quelle | E. coli-derived mouse CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1 protein Arg20-Lys96 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Gen-Alias | CINC1, CINC-1, FSP, GRO alpha, GRO1, GROa, KC, MGSA, MGSA-a, MGSA-alpha, NAP-3, SCYB1 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |