Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein
Artikelnummer. 16075761
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 16075761
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP8650ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CXCL1 / MGSA / NAP-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Zugriffsnummer NP_032202.1
Gen-ID (Entrez) 14825
Name CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CXCL1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz NELRCQCLQT MAGIHLKNIQ SLKVLPSGPH CTQTEVIATL KNGREACLDP EAPLVQKIVQ KMLKGVPK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.