Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL12 / SDF-1 Isoform beta Protein
Artikelnummer. 15985709
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
2 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 15985709
Marke: enQuireBio™ QP52162ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_038683.1
Name CXCL12 / SDF-1 Isoform beta Protein
Menge 2 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol CXCL12
Biologische Aktivität Mouse CXCL12 / SDF-1 Isoform beta induces primary human T cell chemotaxis (significanty different from control at Mouse CXCL12 / SDF-1 Isoform beta concentrations greater than 5-50 ng/ml).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz KPVSLSYRCP CRFFESHIAR ANVKHLKILN TPNCALQIVA RLKNNNRQVC IDPKLKWIQE YLEKALNKRL KM
Puffer Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.