missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CXCL2/MIP-2 Protein
Click to view available options
Menge:
10 μg
50 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Beschreibung
Measured by its ability to chemoattract BaF3 mouse pro-B cells transfected with human CXCR2. The ED50 for this effect is 0.500-5.00 ng/mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. |
| Gen-ID (Entrez) | 20310 |
| Molekulargewicht | 8 kDa |
| Name | CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 |
| Menge | 10 μg |
| Quelle | E. coli-derived mouse CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 protein Ala28-Asn100 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Gen-Alias | chemokine (C-X-C motif) ligand 2, CINC-2 A, CINC3, CINC-3, C-X-C Motif Chemokine 2, GRO beta, GRO2, GRO2 oncogene, GROb, Gro-beta, Growth-regulated protein beta, Macrophage inflammatory protein 2-alpha, melanoma growth stimulatory activity beta, MGSA beta, MGSA-b, MGSA-beta, MIP2, MIP-2, MIP-2 A, MIP2A, MIP2-alpha, SCYB2 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur