missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CXCL2/MIP-2 Protein
Beschreibung
Measured by its ability to chemoattract BaF3 mouse pro-B cells transfected with human CXCR2. The ED50 for this effect is 0.500-5.00 ng/mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 20310 |
| Molekulargewicht | 8 kDa |
| Name | CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 |
| Menge | 10 μg |
| Quelle | E. coli-derived mouse CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 protein Ala28-Asn100 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Gen-Alias | chemokine (C-X-C motif) ligand 2, CINC-2 A, CINC3, CINC-3, C-X-C Motif Chemokine 2, GRO beta, GRO2, GRO2 oncogene, GROb, Gro-beta, Growth-regulated protein beta, Macrophage inflammatory protein 2-alpha, melanoma growth stimulatory activity beta, MGSA beta, MGSA-b, MGSA-beta, MIP2, MIP-2, MIP-2 A, MIP2A, MIP2-alpha, SCYB2 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?