Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cytochrome P450 2E1 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_067257.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 13106 |
| Name | Cytochrome P450 2E1 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | Cyp2e1 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Mouse |
| Mehr anzeigen |