Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Mouse Darcin Protein
Artikelnummer. 18333535 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Artikelnummer. 18333535
Marke: Novus Biologicals™ NBP318151
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q5FW60
Konzentration LYOPH
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung Lyophilized from PBS
Gen-ID (Entrez) 381530
Molekulargewicht M.W. Theoretical: 17 kDa
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Endotoxin-Konzentration <0.1 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza).
Gen-Alias Major urinary protein 20, Major urinary protein 24, Mup20
Gensymbol Mup20
Rekonstitution Reconstitute with 100 ul sterile distilled water (0.1mg/ml after reconstitution)
Forschungskategorie Immunology
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95% pure by SDS-PAGE
Protein Darcin