Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Endoglycan/PODXL2 Protein
Descrizione
The Recombinant Mouse Endoglycan/PODXL2 Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse Endoglycan/PODXL2 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Specifica
Specifica
| Zugriffsnummer | XP_006506309 |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS |
| Gen-ID (Entrez) | 319655 |
| Molekulargewicht | 51kDa |
| Name | Endoglycan/PODXL2 |
| Vorbereitungsmethode | Reconstitute at 100μg/mL in PBS. |
| Qualitätskontrollen | SDS-PAGE: 90-124kDa, reducing conditions |
| Menge | 50 μg |
| Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse Endoglycan/PODXL2 protein Gly30-Gly498,with a C-terminal 6-His tag |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?