Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Excitatory amino acid transporter 2 Protein
Artikelnummer. 16075140
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16075140 100 μg 100 Mikrogramm
16085140 10 μg 10 Mikrogramm
16025150 50 μg 50 Mikrogramm
16005150 200 μg 200 Mikrogramm
16015150 500 μg 500 Mikrogramm
16095140 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16075140
Marke: enQuireBio™ QP6691ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Excitatory amino acid transporter 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001070982.1
Gen-ID (Entrez) 20511
Name Excitatory amino acid transporter 2 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Slc1a2
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz HPGNPKLKKQ LGPGKKNDEV SSLDAFLDLI RNLFPENLVQ ACFQQIQTVT KKVLVAPPSE EANTTKAVIS MLNETMNEAP EETKIVIKKG LEFKDG
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.