missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse FAP / Seprase Protein

Artikelnummer. p-7155876
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16099121

Marke: enQuireBio™ QP9976iv10ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) FAP / Seprase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_032012.1
Gen-ID (Entrez) 14089
Name FAP / Seprase Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol FAP
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz LRPSRVYKPE GNTKRALTLK DILNGTFSYK TYFPNWISEQ EYLHQSEDDN IVFYNIETRE SYIILSNSTM KSVNATDYGL SPDRQFVYLE SDYSKLWRYS YTATYYIYDL QNGEFVRGYE LPRPIQYLCW SPVGSKLAYV YQNNIYLKQR PGDPPFQITY TGRENRIFNG IPDWVYEEEM LATKYALWWS PDGKFLAYVE FNDSDIPIIA YSYYGDGQYP RTINIPYPKA GAKNPVVRVF IVDTTYPHHV GPMEVPVPEM IASSDYYFSW LTWVSSERVC LQWLKRVQNV SVLSICDFRE DWHAWECPKN QEHVEESRTG WAGGFFVSTP AFSQDATSYY KIFSDKDGYK HIHYIKDTVE NAIQITSGKW EAIYIFRVTQ DSLFYSSNEF EGYPGRRNIY RISIGNSPPS KKCVTCHLRK ERCQYYTASF SYKAKYYALV CYGPGLPIST LHDGRTDQEI QVLEENKELE NSLRNIQLPK VEIKKLKDGG LTFWYKMILP PQFDRSKKYP LLIQVYGGPC SQSVKSVFAV NWITYLASKE GIVIALVDGR GTAFQGDKFL HAVYRKLGVY EVEDQLTAVR KFIEMGFIDE ERIAIWGWSY GGYVSSLALA SGTGLFKCGI AVAPVSSWEY YASIYSERFM GLPTKDDNLE HYKNSTVMAR AEYFRNVDYL LIHGTADDNV HFQNSAQIAK ALVNAQVDFQ AMWYSDQNHG ISSGRSQNHL YTHMTHFLKQ CFSLSD
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt