missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Mouse FCRN/FCGRT Protein

Artikelnummer. 18203280 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
250 μg
50 μg
Packungsgröße:
250 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18203280

Marke: Novus Biologicals™ NBP25308250UG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page

A recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 22-297 of Mouse FCRN/FCGRT The Recombinant Mouse FCRN/FCGRT Protein is derived from Baculovirus. The Recombinant Mouse FCRN/FCGRT Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) containing 10% glycerol
Gen-ID (Entrez) 2217
Molekulargewicht 32.1kDa
Name Mouse FCRN/FCGRT Protein
Reinigungsverfahren >85%, by SDS-PAGE
Menge 50 μg
Quelle Baculovirus
Immunogen ADPSETRPPL MYHLTAVSNP STGLPSFWAT GWLGPQQYLT YNSLRQEADP CGAWMWENQV SWYWEKETTD LKSKEQLFLE ALKTLEKILN GTYTLQGLLG CELASDNSSV PTAVFALNGE EFMKFNPRIG NWTGEWPETE IVANLWMKQP DAARKESEFL LNSCPERLLG HLERGRRNLE WKEPPSMRLK ARPGNSGSSV LTCAAFSFYP PELKFRFLRN GLASGSGNCS TGPNGDGSFH AWSLLEVKRG DEHHYQCQVE HEGLAQPLTV DLDSSARSSH HHHHH
Lagerungsbedingungen Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <1.0 EU per 1μg of protein (determined by LAL method)
Gen-Alias alpha-chain, Fc fragment of IgG, receptor, transporter, alpha, FcRn, FcRn alpha chain, FCRNimmunoglobulin receptor, intestinal, heavy chain, IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain, IgG receptor FcRn large subunit p51, major histocompatibility complex class I-like Fc receptor, Neonatal Fc receptor, neonatal Fc-receptor for Ig
Gensymbol FCGRT
Produkttyp Recombinant Protein
Konjugat Unconjugated
Kreuzreaktivität Mouse
Rekombinant Recombinant
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt