Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse FGF-10 Protein
Artikelnummer. 18327457
Change view
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in MOPS, Na 2 SO 4 EDTA und DTT mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in MOPS, Na 2 SO 4 EDTA und DTT.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zusammensetzung unitSize
18327457 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in MOPS, Na 2 SO 4 EDTA und DTT mit BSA als Trägerprotein 25 Mikrogramm
18146850 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in MOPS, Na 2 SO 4 EDTA und DTT. 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18327457 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 6224FG025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse FGF-10 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse FGF-10 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in MOPS, Na 2 SO 4 EDTA und DTT mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 14165
Molekulargewicht 17.1 kDa
Name FGF-10
Menge 25 μg
Quelle E. coli-derived mouse FGF-10 protein Ser62-Thr209
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Gen-Alias FGF10, FGF-10, fibroblast growth factor 10, Keratinocyte growth factor 2, KGF2, KGF-2, produced by fibroblasts of urinary bladder lamina propria
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.