Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse GITR Ligand/TNFSF18 (aa 47-173)
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Beschreibung
Measured by its ability to stimulate mouse T cell proliferation in the presence of anti-CD3. The ED50 for this effect is 0.02-0.3 μg/mL in the presence of 10 μg/mL of a cross-linking antibody, Mouse Anti-polyHistidine Monoclonal Antibody (Catalog # MAB050 ).
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AAO89011 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bioactivity |
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 8995 |
| Molekulargewicht | M.W. (Observed): 16-26 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 16 kDa |
| Name | GITR Ligand/TNFSF18 aa 47-173 |
| Menge | 25 μg |
| Quelle | Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse GITR Ligand/TNFSF18 protein Thr47-Ser173, with an N-terminal 10-His tag |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin-Konzentration | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Mehr anzeigen |