Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glucose-6-phosphate isomerase Protein
Artikelnummer. 16050880
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16050880
Marke: enQuireBio™ QP6112ec100ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glucose-6-phosphate isomerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_032181.2
Gen-ID (Entrez) 14751
Name Glucose-6-phosphate isomerase Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Gpi
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-B2M
Sequenz AALTRNPQFQ KLLEWHRANS ANLKLRELFE ADPERFNNFS LNLNTNHGHI LVDYSKNLVN KEVMQMLVEL AKSRGVEAAR DNMFSGSKIN YTENRAVLHV ALRNRSNTPI KVDGKDVMPE VNRVLDKMKS FCQRVRSGDW KGYTGKSITD IINIGIGGSD LGPLMVTEAL KPYSKGGPRV WFVSNIDGTH IAKTLASLSP ETSLFIIASK TFTTQETITN AETAKEWFLE AAKDPSAVAK HFVALSTNTA KVKEFGIDPQ NMFEFWDWVG GRYSLWSAIG LSIALHVGFD HFEQLLSGAH WMDQHFLKTP LEKNAPVLLA LLGIWYINCY GCETHALLPY DQYMHRFAAY FQQGDMESNG KYITKSGARV DHQTGPIVWG EPGTNGQHAF YQLIHQGTKM IPCDFLIPVQ TQHPIRKGLH HKILLANFLA QTEALMKGKL PEEARKELQA AGKSPEDLEK LLPHKVFEGN RPTNSIVFTK LTPFILGALI AMYEHKIFVQ GIMWDINSFD QWGVELGKQL AKKIEPELEG SSAVTSHDSS TNGLISFIKQ QRDTKLE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.