Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glypican-4 Protein
Artikelnummer. 16030870
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16030870
Marke: enQuireBio™ QP6110ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glypican-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_032176.2
Gen-ID (Entrez) 14735
Name Glypican-4 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Gpc4
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Yeast
Proteinmarkierung GST
Sequenz AGGAHAEAKP YLLAALCILF LAVQGEWR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.