Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glypican-4 Protein
Artikelnummer. p-7152790
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16040870 10 μg 10 Mikrogramm
16080870 50 μg 50 Mikrogramm
16030870 100 μg 100 Mikrogramm
16060870 200 μg 200 Mikrogramm
16070870 500 μg 500 Mikrogramm
16050870 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16040870
Marke: enQuireBio™ QP6110ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glypican-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_032176.2
Gen-ID (Entrez) 14735
Name Glypican-4 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Gpc4
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Yeast
Proteinmarkierung GST
Sequenz AGGAHAEAKP YLLAALCILF LAVQGEWR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.