Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Gp2 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_080265.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 67133 |
| Name | Gp2 Protein |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | Gp2 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Mouse |
| Mehr anzeigen |