Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Guanylate cyclase activator 2B Protein
Artikelnummer. p-7152821
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16001060 10 μg 10 Mikrogramm
16041060 50 μg 50 Mikrogramm
16091050 100 μg 100 Mikrogramm
16021060 200 μg 200 Mikrogramm
16031060 500 μg 500 Mikrogramm
16011060 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16001060
Marke: enQuireBio™ QP6134ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Guanylate cyclase activator 2B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_032217.2
Gen-ID (Entrez) 14916
Name Guanylate cyclase activator 2B Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Guca2b
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz VYIKYHGFQV QLESVKKLNE LEEKEMSNPQ PRRSGLLPAV CHNPALPLDL QPVCASQEAA STFKALRTIA TDECELCINV ACTGC
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.