Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Guanylate cyclase activator 2B Protein
Artikelnummer. 16091050
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16091050
Marke: enQuireBio™ QP6134ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Guanylate cyclase activator 2B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_032217.2
Gen-ID (Entrez) 14916
Name Guanylate cyclase activator 2B Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Guca2b
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz VYIKYHGFQV QLESVKKLNE LEEKEMSNPQ PRRSGLLPAV CHNPALPLDL QPVCASQEAA STFKALRTIA TDECELCINV ACTGC
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.