Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse H2-D1 Protein
Artikelnummer. p-7154107
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16098690
Marke: enQuireBio™ QP7403ye10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) H2-D1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name H2-D1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol H2-D1
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz GSHSLRYFVT AVSRPGFGEP RYMEVGYVDN TEFVRFDSDA ENPRYEPRAR WIEQEGPEYW ERETRRAKGN EQSFRVDLRT ALRYYNQSAG GSHTLQWMAG CDVESDGRLL RGYWQFAYDG CDYIALNEDL KTWTAADMAA QITRRKWEQA GAAERDRAYL EGECVEWLRR YLKNGNATLL RTDPPKAHVT HHRRPEGDVT LRCWALGFYP ADITLTWQLN GEELTQEMEL VETRPAGDGT FQKWASVVVP LGKEQKYTCH VEHEGLPEPL TLRWGKEEPP SSTKTNT
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.