missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse HAPLN1 Protein

Artikelnummer. 16077761
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16077761

Marke: enQuireBio™ QP9171ye500ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) HAPLN1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_038528.3
Gen-ID (Entrez) 12950
Name HAPLN1 Protein
Menge 500 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Hapln1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz ISVCWADHHL SDSYTPPDQD RVIHIQAENG PRLLVEAEQA KVFSHRGGNV TLPCKFYRDP TAFGSGIHKI RIKWTKLTSD YLREVDVFVS MGYHKKTYGG YQGRVFLKGG SDNDASLVIT DLTLEDYGRY KCEVIEGLED DTAVVALELQ GVVFPYFPRL GRYNLNFHEA RQACLDQDAV IASFDQLYDA WRGGLDWCNA GWLSDGSVQY PITKPREPCG GQNTVPGVRN YGFWDKDKSR YDVFCFTSNF NGRFYYLIHP TKLTYDEAVQ ACLNDGAQIA KVGQIFAAWK LLGYDRCDAG WLADGSVRYP ISRPRRRCSP TEAAVRFVGF PDKKHKLYGV YCFRAYN
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt