Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Heme oxygenase 1 Protein
Artikelnummer. p-7155638
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16087781 10 μg 10 Mikrogramm
16027791 50 μg 50 Mikrogramm
16077781 100 μg 100 Mikrogramm
16007791 200 μg 200 Mikrogramm
16017791 500 μg 500 Mikrogramm
16097781 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16087781
Marke: enQuireBio™ QP9180ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Heme oxygenase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_034572.1
Gen-ID (Entrez) 15368
Name Heme oxygenase 1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Hmox1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MERPQPDSMP QDLSEALKEA TKEVHIQAEN AEFMKNFQKG QVSREGFKLV MASLYHIYTA LEEEIERNKQ NPVYAPLYFP EELHRRAALE QDMAFWYGPH WQEIIPCTPA TQHYVKRLHE VGRTHPELLV AHAYTRYLGD LSGGQVLKKI AQKAMALPSS GEGLAFFTFP NIDSPTKFKQ LYRARMNTLE MTPEVKHRVT EEAKTAFLLN IELFEELQVM LTEEHKDQSP SQMASLRQRP ASLVQDTAPA ETPRGKPQIS TSSSQTPLLQ WVLTLSFLLA TVAVGIYAM
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.