Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Hyaluronan synthase 2 Protein
Artikelnummer. p-7152834
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16081130
Marke: enQuireBio™ QP6144ye10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Hyaluronan synthase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_032242.3
Gen-ID (Entrez) 15117
Name Hyaluronan synthase 2 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Has2
Proteinlänge Cytoplasmic Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz EHRKMKKSLE TPIKLNKTVA LCIAAYQEDP DYLRKCLQSV KRLTYPGIKV VMVIDGNSDD DLYMMDIFSE VMGRDKSATY IWKNNFHEKG PGETEESHKE SSQHVTQLVL SNKSICIMQK WGGKREVMYT AFRALGRSVD YVQVCDSDTM LDPASSVEMV KVLEEDPMVG GVGGDVQILN KYDSWISFLS SVRYWMAFNI ERACQSYFGC VQCISGPLGM YRNSLLHEFV EDWYNQEFMG NQCSFGDDRH LTNRVLSLGY ATKYTARSKC LTETPIEYLR WLNQQTRWSK SYFREWLYNA MWFHKHHL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.