Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IDH1 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001104790.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 15926 |
| Name | IDH1 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | Idh1 |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Mouse |
| Mehr anzeigen |