Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IDH1 Protein
Artikelnummer. p-7152887
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16061450
Marke: enQuireBio™ QP6192ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IDH1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001104790.1
Gen-ID (Entrez) 15926
Name IDH1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Idh1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz GGSVVEMQGD EMTRIIWELI KEKLILPYVE LDLHSYDLGI ENRDATNDQV TKDAAEAIKK YNVGVKCATI TPDEKRVEEF KLKQMWKSPN GTIRNILGGT VFREAIICKN IPRLVTGWVK PIIIGRHAYG DQYRATDFVV PGPGKVEITY TPKDGTQKVT YMVHDFEEGG GVAMGMYNQD KSIEDFAHSS FQMALSKGWP LYLSTKNTIL KKYDGRFKDI FQEIYDKKYK SQFEAQKICY EHRLIDDMVA QAMKSEGGFI WACKNYDGDV QSDSVAQGYG SLGMMTSVLI CPDGKTVEAE AAHGTVTRHY RMYQKGQETS TNPIASIFAW SRGLAHRAKL DNNTELSFFA KALEDVCIET IEAGFMTKDL AACIKGLPNV QRSDYLNTFE FMDKLGENLK A
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.