Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IDO1 / IDO Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001280619.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 15930 |
| Name | IDO1 / IDO Protein |
| Menge | 500 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | IDO1 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Mouse |
| Mehr anzeigen |