Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IDO1 / IDO Protein
Artikelnummer. 16037821
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16037821 100 μg 100 Mikrogramm
16047821 10 μg 10 Mikrogramm
16087821 50 μg 50 Mikrogramm
16067821 200 μg 200 Mikrogramm
16077821 500 μg 500 Mikrogramm
16057821 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16037821
Marke: enQuireBio™ QP9192ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IDO1 / IDO, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001280619.1
Gen-ID (Entrez) 15930
Name IDO1 / IDO Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol IDO1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MALSKISPTE GSRRILEDHH IDEDVGFALP HPLVELPDAY SPWVLVARNL PVLIENGQLR EEVEKLPTLS TDGLRGHRLQ RLAHLALGYI TMAYVWNRGD DDVRKVLPRN IAVPYCELSE KLGLPPILSY ADCVLANWKK KDPNGPMTYE NMDILFSFPG GDCDKGFFLV SLLVEIAASP AIKAIPTVSS AVERQDLKAL EKALHDIATS LEKAKEIFKR MRDFVDPDTF FHVLRIYLSG WKCSSKLPEG LLYEGVWDTP KMFSGGSAGQ SSIFQSLDVL LGIKHEAGKE SPAEFLQEMR EYMPPAHRNF LFFLESAPPV REFVISRHNE DLTKAYNECV NGLVSVRKFH LAIVDTYIMK PSKKKPTDGD KSEEPSNVES RGTGGTNPMT FLRSVKDTTE KALLSWP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.