Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IFN-beta Protein
Artikelnummer. 18775436
Ansicht ändern
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS und Tween™ 80
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS und Tween™ 80 mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zusammensetzung Packungsgröße
18775436 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS und Tween™ 80 10 Mikrogramm
18747186 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS und Tween™ 80 mit BSA als Trägerprotein 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18775436 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 8234MB010/CF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.78 €
    393.75 € / 10 Mikrogramm
    Sparen 46.03 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse IFN-beta Protein is derived from HEK293. The Recombinant Mouse IFN-beta Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Bestellinformation
The product is shipped at ambient temperature, upon receipt, store immediately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS und Tween™ 80
Menge 10 μg
Quelle Human embryonic kidney cell,HEK293-derived mouse IFN-beta protein Ile22-Asn182
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Gen-Alias Fibroblast interferon, IFB, IFBIFNB, IFF, IFNB, IFNB1, IFNbeta, IFN-beta, interferon beta, interferon, beta 1, fibroblast, MGC96956
Konjugat Unconjugated
Produktlinie R&D Systems
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.