Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IL-1 beta/IL-1F2 Protein
Artikelnummer. 18319407
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
5 μg
Zusammensetzung:
Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in PBS.
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge Zusammensetzung unitSize
18319407 25 μg Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in PBS. 25 Mikrogramm
18187330 5 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 5 Mikrogramm
18354947 5 μg Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in PBS. 5 Mikrogramm
18118290 25 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 25 Mikrogramm
4 options
Artikelnummer. 18319407
Marke: R&D Systems™ 401ML025/CF
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse IL-1 beta/IL-1F2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse IL-1 beta/IL-1F2 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in PBS.
Gen-ID (Entrez) 16176
Molekulargewicht 17 kDa
Name IL-1 beta/IL-1F2
Menge 25 μg
Quelle E. coli-derived mouse IL-1 beta/IL-1F2 protein Val118-Ser269,with an N-terminal Met
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after opening. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening.
Gen-Alias catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL1B, IL-1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Rekonstitution Reconstitute at 100 μg/mL in PBS.
Reinheits- oder Qualitätsgrad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.